Learn More
Checkers Guard Dog™ Low Profile
Artikelnummer. 17722418
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17722418 27 cm 1 Stück
17792408 43 cm 1 Stück
17732408 72 cm 1 Stück
17752408 77 cm 1 Stück
17782408 84 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17722418 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PGDS0015OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.90 €
    253.19 € / 1 Stück
    Sparen 38.71 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Guard Dog™ Low Profile Modelle gehören zu den kompaktesten Kabelschutzabdeckungen mit von oben einzulegenden Kabeln auf dem Markt. Diese Schutzabdeckungen ermöglichen Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und halten dennoch auch schwere
  • Guard Dog™ Low Profile Modelle gehören zu den kompaktesten Kabelschutzabdeckungen mit von oben einzulegenden Kabeln auf dem Markt.
  • Diese Schutzabdeckungen ermöglichen Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und halten dennoch auch schweren Lasten stand.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 10,6 in.
Länge (metrisch) 27 cm
Breite (metrisch) 91 cm
Farbe Schwarz, Orange
Material Polyurethan
Typ Kabelschutzabdeckung