Learn More
Checkers Guard Dog™ Low Profile
Artikelnummer. 17792408
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17792408 43 cm 1 Stück
17722418 27 cm 1 Stück
17732408 72 cm 1 Stück
17752408 77 cm 1 Stück
17782408 84 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17792408 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PGDS0009OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.49 €
    303.71 € / 1 Stück
    Sparen 173.78 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Guard Dog™ Low Profile Modelle gehören zu den kompaktesten Kabelschutzabdeckungen mit von oben einzulegenden Kabeln auf dem Markt. Diese Schutzabdeckungen ermöglichen Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und halten dennoch auch schwere
  • Guard Dog™ Low Profile Modelle gehören zu den kompaktesten Kabelschutzabdeckungen mit von oben einzulegenden Kabeln auf dem Markt.
  • Diese Schutzabdeckungen ermöglichen Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und halten dennoch auch schweren Lasten stand.
Spécification
Länge (angloamerikanisch) 16,9 in.
Länge (metrisch) 43 cm
Breite (metrisch) 91 cm
Farbe Schwarz, Orange
Material Polyurethan
Typ Kabelschutzabdeckung
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.