Learn More
Pacific Handy Cutter Sicherheitsschneider mit Federrückstellung und Schutz, links
Artikelnummer. 17739037
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17739037 Grün 12 Stück
17729037 Rot 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17739037 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. S4SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.26 €
    185.11 € / 12 Stück
    Sparen 32.15 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das S4S ist ein Sicherheitsmesser mit automatischem Klingeneinzug und zusätzlichem Schutzvorrichtung. Daher ist es sehr sicher.
  • Die Schutzvorrichtung dient auch als Führung, z. B. beim Schneiden der Oberseite von Kartons.
  • Mit robustem integrierten Bandzerteiler Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzklingen.
  • Werkzeugloser Klingenwechsel.
  • Mit praktischer Öse zum Befestigen eines Tragebandes oder zum Aufhängen.
  • Das grüne Modell ist für Rechtshänder geeignet.
  • Das rote Modell ist für Linkshänder geeignet.
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsschneider
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Farbe Grün