Learn More
Pacific Handy Cutter Guarded Spring Back Safety Cutter Left
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Die Schutzvorrichtung dient auch als Führung, z. B. beim Schneiden der Oberseite von Kartons.
- Mit robustem integrierten Bandzerteiler Aufbewahrungsmöglichkeit für Ersatzklingen.
- Werkzeugloser Klingenwechsel.
- Mit praktischer Öse zum Befestigen eines Tragebandes oder zum Aufhängen.
- Das grüne Modell ist für Rechtshänder geeignet.
- Das rote Modell ist für Linkshänder geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sicherheitsschneider |
| Einwegprodukt | Nein |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Rot |