missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 680 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18496766 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18496766 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18496766

Marke: Novus Biologicals NBP172763FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Guinea Pig Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Guinea Pig
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.