missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18545612 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18545612 500 μg 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18545612 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172763PECY55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.00 €
    788.55 € / 500 Mikroliter
    Sparen 45.45 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Guinea Pig Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE-Cyanine5.5
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Guinea Pig
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.