Learn More
Robu™ Guko Konische Dichtungen
Artikelnummer. 16873036
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
28 mm
35 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Packungsgröße
16873036 50 mm 5 Stück
10796842 28 mm -
16601734 28 mm 5 Stück
10285881 35 mm 1 Stück
16611734 35 mm 5 Stück
10265931 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16873036 Lieferant Robu™ Lieferanten-Nr. 21855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.10 €
    21.50 € / 5 Stück
    Sparen 4.60 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026