Learn More
Gummi arabicum, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10165010 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10237640 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10227413 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10165010 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 258852500
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9000-01-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-01-5
MDL-Nummer MFCD00081264
Synonym Acacia
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gum arabic
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Pulver
Asche Total ash: < 4.0%
Dichte 1.3500g/mL
Menge 250 g
Identifizierung Passes Test (per Eur. Pharm.)
Infrarotspektrum Echt
Unlösliche Stoffe 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 15.0% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol