Learn More
Masterflex™ Gummischlauch
Artikelnummer. 11792783 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11792783 6.4 mm 8 mm 7.50 Meter
11742793 6.4 mm 9.5 mm 7.50 Meter
11722803 7.9 mm 11.1 mm 7.50 Meter
11712803 6.4 mm 12.7 mm 7.50 Meter
11732803 7.9 mm 12.7 mm 7.50 Meter
11742803 9.6 mm 12.7 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11792783 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0644806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00 €
    58.32 € / 7.5 Meter
    Sparen 8.68 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gummischläuche für allgemeine Anwendungen mit Flüssigkeiten und Gasen
  • Sehr gute Elastizität und Flexibilität
  • Gute Abriebfestigkeit
  • 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
  • Leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Dichtigkeit
  • Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
  • Entspricht den FDA-Kriterien
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GMP-konform
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -26 °C
Sterilität Steril
Farbe Bernstein
Flexibilität Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C