Learn More
Fisherbrand™ Geschmack™ /Magfuge™ /Sprossen™ Schlauchadapter
Artikelnummer. 16370886 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0.2, 0.5 mL
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 16370886
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geschmack™ /Magfuge™ /Sprossen™ Röhrchenadapter sind für Röhrchengrößen von 0,2 ml und 0,5 ml geeignet.
  • Geeignet für Röhrchen der Größe 0,2 und 0,5 ml.
Spezifikation
Typ Adapter für Zentrifugenröhrchen
Röhrchentyp Mikroröhrchen
Produktlinie Gusto, Magfuge, Sprout-Zentrifugenlinie
Material ABS
Fassungsvermögen 0.2, 0.5 mL
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Gusto, Magfuge und Sprout
Anzahl pro Packung 12/Packung (6 St.)