Learn More
Guvacin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30007326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007326 25 mg 25 Milligramm
30136010 50 mg 50 Milligramm
30133225 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG87640025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6027-91-4
Summenformel C6 H9 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 163.6
Synonym 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic Acid Hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydro- nicotinic Acid Hydrochloride;
IUPAC-Name 1,2,3,6-Tetrahydropyridin-5-Carboxylsäure; Hydrochlorid
SMILES Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Guvacine Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
Formelmasse 163.04
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.