Learn More
Guvacin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Guvacine Hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H |
| Formelmasse | 163.04 |