missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW 441756, MedChemExpress

Artikelnummer. 16433527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16433527 50 mg -
16407508 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16433527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18314

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GW 441756 is a potent and specific nerve growth factor (NGF) receptor tyrosine kinases A (TrkA) inhibitor (IC50=2 nM), which eliminates the BmK NSPK-induced neurite outgrowth.

GW 441756 is a potent and specific nerve growth factor (NGF) receptor tyrosine kinases A (TrkA) inhibitor (IC50=2 nM), which eliminates the BmK NSPK-induced neurite outgrowth.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GW 441756
CAS 504433-23-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H13N3O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 17.5 mg/mL (63.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1/C(C2=NC=CC=C2N1)=C\C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 275.3
Formelmasse 275.3
Reinheit (%) 97.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.