Learn More
GW 9662, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486999 10 mg 10 Milligramm
15496999 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65634.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.26 €
    92.65 € / 10 Milligramm
    Sparen 22.61 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein irreversibler PPAR→-Antagonist
An irreversible PPAR- antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22978-25-2
Summenformel C13H9ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.676
MDL-Nummer MFCD01215270
InChI-Schlüssel DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-nitro-n-phenyl-benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-phenylbenzamide, 2-chloro-5-nitrophenyl-n-benzamide, tocris-1508, spectrum5_001989, lopac-m-6191, d00acx, d05thb, dsstox_cid_20723
PubChem CID 644213
ChEBI CHEBI:79993
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitro-N-Phenylbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW 9662
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 276.68
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GW 9662
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzanilide