missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW4869, MedChemExpress

Artikelnummer. 16410218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16410218 5 mg 5 Milligramm
16487748 10 mg 10 Milligramm
16430316 2 mg -
16413727 50 mg -
16403646 25 mg -
16477606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16410218 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19363

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GW4869 is a noncompetitive neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor with an IC50 of 1 μM. GW4869 is an inhibitor of exosome biogenesis/release.

GW4869 is a noncompetitive neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor with an IC50 of 1 μM. GW4869 is an inhibitor of exosome biogenesis/release.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GW4869
Physikalische Form Solid
CAS 6823-69-4
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H30Cl2N6O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 0.1 mg/mL (0.17 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NCCN2)C=C1)/C=C/C3=CC=C(/C=C/C(NC4=CC=C(C5=NCCN5)C=C4)=O)C=C3.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 577.5
Formelmasse 577.5
Reinheit (%) 95.57%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.