Learn More
GW4869, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487748 10 mg 10 Milligramm
16430316 2 mg -
16413727 50 mg -
16410218 5 mg 5 Milligramm
16403646 25 mg -
16477606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16487748 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19363
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GW4869 is a noncompetitive neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor with an IC50 of 1 μM. GW4869 is an inhibitor of exosome biogenesis/release.
GW4869 is a noncompetitive neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor with an IC50 of 1 μM. GW4869 is an inhibitor of exosome biogenesis/release.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW4869
Physikalische Form Solid
CAS 6823-69-4
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H30Cl2N6O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 0.1 mg/mL (0.17 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NCCN2)C=C1)/C=C/C3=CC=C(/C=C/C(NC4=CC=C(C5=NCCN5)C=C4)=O)C=C3.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 577.5
Formelmasse 577.5
Reinheit (%) 95.57%
Güte Research