Learn More
GW843682X, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497057 5 mg 5 Milligramm
16454348 10 mg 10 Milligramm
16410677 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497057 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GW843682X is a selective, ATP-competitive inhibitor of PLK1 and PLK3, with IC50s of 2.2 nM and 9.1 nM, respectively, and is also >100-fold selective against ∼30 other kinases.
GW843682X is a selective, ATP-competitive inhibitor of PLK1 and PLK3, with IC50s of 2.2 nM and 9.1 nM, respectively, and is also >100-fold selective against ∼30 other kinases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW843682X
CAS 660868-91-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H18F3N3O4S
Menge 5 mg
Synonym GW843682
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (69.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C=C(N3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4N=C3)S1)N
Molekulargewicht (g/mol) 477.46
Formelmasse 477.46
Reinheit (%) 98.79%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease