Learn More
Tocris Bioscience™ GYKI 52466 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001255
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30001255 10 mg 10 Milligramm
30001256 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30001255
Marke: Tocris Bioscience™ 1454/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective non-competitive AMPA antagonist
GYKI 52466 dihydrochloride is a selective noncompetitive AMPA receptor antagonist (IC50 values are 10-20, ∼ 450 and >50 μM for AMPA-, kainate- and NMDA-induced responses respectively). Skeletal muscle relaxant and orally-active anticonvulsant. Has anti-proliferative effects in transformed cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2319722-40-0
Summenformel C17H15N3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GYKI 52466 dihydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 366.24
Reinheit >99%
Molekulargewicht 293.326