Learn More
IKA™ H 29 oelbadaufsatz/Oil bath attachment 1,0l --- Zubehoer Magnetruehrer/Accessories f
Artikelnummer. 10797494 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
81 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10797494
Marke: IKA™ 0002829400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The oil bath attachment H 29 can be used as an oil bath together with and IKAMAG™ magnetic stirrer with heating, or with an IKATHERM™ heating plate having a diameter of 135 mm.
Typ: Ölbadaufsatz H 29, Volumen 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Beschreibung Bath attachment
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetic stirrer or heating plate with dia. 135 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.1 in.
Höhe (metrisch) 81 mm
Aufnahmevermögen 1 L (oil only)
Länge (angloamerikanisch) 3.2 in.
Länge (metrisch) 81 mm
Modell H 29
Form Zylindrischer Hohlboden
Temperatur (metrisch) 5°C to 40°C
Typ Ölbad-Befestigung
Breite (angloamerikanisch) 11.8 in.
Breite (metrisch) 300 mm
Material Aluminium