Learn More
H-2Ld/H-2Db Mouse anti-Mouse, BUV805, Clone: 28-14-8, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 748416
Code produit. 17230015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00 €
    437.63 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 0.37 €
    0.08% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
H-2Ld/H-2Db Monoclonal antibody specifically detects H-2Ld/H-2Db in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
H-2Ld/H-2Db
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 805
H-2Db/H-2Ld; H2-Db/H2-Ld; Histocompatibility-2 Db/Ld
C3H.SW mouse splenocytes
RUO
Mouse
IgG2a κ
Flow Cytometry
28-14-8
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis