Learn More
IKA™ H 66.53 TEMPERATURE SENSOR, COATED
Artikelnummer. 13470557 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13470557
Marke: IKA™ 0004499900
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Modell H 66,53
Temperatur (metrisch) -10°bis +260 °C
Typ Temperatursensor