Learn More
H-7-Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474239 10 mg 10 Milligramm
15484239 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61697.MA
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108930-17-2 | Molecular Formula: C14H19Cl2N3O2S | Molecular Weight: 364.285 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Proteinkinase-Inhibitor
  • Hemmt die zyklische Nukleotid-abhängige Proteinkinase (PKA) und Proteinkinase C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108930-17-2
Summenformel C14H19Cl2N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 364.285
MDL-Nummer MFCD00036961
InChI-Schlüssel OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-7 dihydrochloride, h-7, dihydrochloride, 1-5-isoquinolinylsulfonyl-2-methylpiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methylpiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methylpiperazine, 2hcl, 1-5-isoquinoline-sulfonyl-2-methylpiperazine, 5-2-methylpiperazin-1-ylsulfonyl isoquinoline dihydrochloride, isoquinoline-5-sulfonic 2-methyl-1-piperazide dihydrochloride, 1-5-isoquinolylsulfonyl-2-methylpiperazine, chloride, chloride, 1-5-isoquinolinesulfonyl-2-methyl-piperazine dihydrochloride
PubChem CID 73332
ChEBI CHEBI:82739
IUPAC-Name 5-(2-Methylpiperazin-1-yl)sulfonylisochinolin;dihydrochlorid
SMILES CC1CNCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-7 dihydrochloride
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Beilstein 5840763
Formelmasse 364.29
Physikalische Form Pulver