Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baumé-Hydrometer
Artikelnummer. 17460254
Ansicht ändern
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0 bis 12 °
0 bis 35 °
19 bis 31 °
29 bis 41 °
9 bis 21 °
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baumé-Bereich Packungsgröße
17460254 0 bis 12 ° 1 Stück
17400264 0 bis 35 ° 1 Stück
17470254 9 bis 21 ° 1 Stück
17480254 19 bis 31 ° 1 Stück
17490254 29 bis 41 ° 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17460254 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. B618040000
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Baumé-Hydrometer: Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen, die die Baumé-Zahl von Sirup und anderen Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser in verschiedenen Bereichen messen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der Baumé-Zahl von Sirup und anderen Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0 bis 70 °. Diese einfachen Hydrometer werden in der Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bei der Stärkeherstellung und in weiteren Bereichen verwendet.
    • 300 mm (12 Zoll) lang
    • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
    • Individuell serialisiert
    • Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
    • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
    • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
  • Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Typ Hydrometer
Länge (metrisch) 300 mm
Enthält Genauigkeitserklärung
Material Vorschaltgerät, Glas
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Baumé-Bereich 0 bis 12 °
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Stärkeherstellung und Weitere
Temperature of Standardization 15 °C