Learn More
H-B Instrument™ Double-Safe™ mit PFA-Sicherheitsbeschichtung, Flüssig-Glas-Thermometer:Teilweise eintauchbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13039152 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−10 °C bis 110 °C
-10°bis +260 °C
-20°bis +110 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
N. v.
Länge (metrisch) Sonde:
200 mm
300 mm
350 mm
Immersion Length:
50 mm (2 Zoll)
76 mm
76 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13039152
Marke: H-B Instrument™ B604000600
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz und sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung
  • Umweltfreundliche Thermometer sind mit einer PFA-Sicherheitsbeschichtung versehen, um Flüssigkeiten und Glas im Falle eines Bruchs aufzufangen
  • Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
  • Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
  • Hergestellt und getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Rückführbar auf NIST™.Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Güte Precision
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Enthält Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung
Länge gesamt (angloamerikanisch) 12 in.
Gesamtlänge (metrisch) 300 mm
Länge (metrisch) Sonde 300 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) N. v.
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +110 °C
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm