Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Alkoholnachweis - Ethylalkohol-Hydrometer
Artikelnummer. p-4414444 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
75 bis 95%
90 bis 110%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17460264
Marke: H-B Instrument™ B618074000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Bestimmung des Nachweises von Ethylalkohol-Spirituosen sind diese Hydrometer in verschiedenen Bereichen von 0 bis 206 % erhältlich
  • 300 mm (12 Zoll) lang
  • Ballast und Glas bleifrei
  • Hergestellt nach dem Bureau of Internal Revenue, US-Finanzamt; die aufgeführten Toleranzen entsprechen denjenigen im Rundschreiben 555 des National Bureau of Standards unter „Testing of Hydrometers“ (Hydrometer-Prüfungen)
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C (60 °F)
Lagerung:
Alkoholbeständige Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Anwendungen:
Zur Bestimmung des Nachweises von Ethylalkohol-Spirituosen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0,2 %
Schritten 0,2%
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Länge (metrisch) 300 mm
Inhalt und Lagerung Hydrometer zum Alkoholnachweis sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Beschreibung US-Steuercodierung: K
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von Ethylalkohol-Geist
Bereich der relativen Dichte 75 bis 95%