Learn More
H-B Instrument™ Bimetallisches Durac™ Thermometer
Artikelnummer. p-4908056 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-5°bis +50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
25 bis 125 °F
Unterteilung:
1 °C/2 °F
Länge (metrisch) Sonde:
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Unterteilung Länge (metrisch) Sonde unitSize
17511305 -5°bis +50 °C 25 bis 125 °F 1 °C/2 °F 200 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17511305
Marke: H-B Instrument™ B613105800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Einzeln verpackt mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Test und Kalibrierung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch).
Mit 2,5 % oder 2 ° Genauigkeit — ideal zur Messung von Temperaturen in Rohren, Grillplatten und Heizplatten.
Die minimale Eintauchtiefe beträgt 50 mm (2 Zoll) in Flüssigkeiten oder 100 mm (4 Zoll) in Gasen; mit Polycarbonat-Linse und Sondenabdeckung mit Taschenclip™.
  • 1 % Genauigkeit
  • Ausgestattet mit einer externen Einstellmutter für die Nachkalibrierung des Thermometers
  • Erklärung zu Test und Kalibrierung beigelegt
  • Mit Edelstahlgehäuse und -stab
  • Sonde und Abdeckung
Die Modelle bieten eine Vielzahl von Messgrößen, Sondenlängen, -bereichen und -divisionen.
Um eine korrekte Temperaturmessung zu gewährleisten, muss der Thermometerstab mindestens 50 mm (2 Zoll) in Flüssigkeiten und 100 mm (4 Zoll) in Gase eingetaucht werden
Garantie
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DKD
Skalengröße (angloamerikanisch) 1,75 in.
Skalengröße (metrisch) 44 mm
Displaymaße 1.7 in. (44 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petrochemie, Öl und Gas, Abwasser, Pharmazie, Kompost, Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken, Asphalt, Bergbau, Versorgungsunternehmen, Automobilindustrie, Marine, fotografisch
Enthält Edelstahlsonde, mehrsprachige Prüf- und Kalibriererklärung, Becher-Clip mit integriertem Einstellwerkzeug
Länge gesamt (angloamerikanisch) 7,9 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 7,9 in.
Gesamtlänge (metrisch) 200 mm
Länge (metrisch) Sonde 200 mm
Linsenmaterial Polycarbonat
Material Metall
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 125 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 25 °F
Min. Temperatur (metrisch) -5 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 25 bis 125 °F
Temperaturbereich (metrisch) -5°bis +50 °C
Genauigkeit 0,01
Unterteilung 1 °C/2 °F
Immersion Length 50 mm in Flüssigkeiten oder 100 mm in Gas
Umfang Celsius, Fahrenheit