Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Baume Kunststoffwasserzähler in einfacher Form
Artikelnummer. 17420244 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0 bis 12 °
19 bis 31 °
9 bis 21 °
Packungsgröße:
1 Stück
Hydrometer aus Polycarbonat werden nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten auf Erdölbasis oder anderen korrosiven Stoffen empfohlen, die das Kunststoffmaterial beeinträchtigen könnten. Sie sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Artikelnummer. 17420244
Marke: H-B Instrument™ B618000800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hydrometer aus Polycarbonat werden nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten auf Erdölbasis oder anderen korrosiven Stoffen empfohlen, die das Kunststoffmaterial beeinträchtigen könnten. Sie sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Sicherheit und hochwertiger Schutz in einem Gerät!
  • Erhältlich in Modellen zur Messung von Sirupen und Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0° bis 31°
  • Hergestellt aus Material aus Polycarbonat in optischer Qualität
  • Langlebig und bruchfest
  • Hergestellt in den USA
  • Leicht ablesbare schwarze Skala auf gelbem Hintergrund verhindert Ermüdung der Augen
  • 255mm (10 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung von 15 °C (60 °F)
Anwendungen:
Ideal in Situationen, in denen eine raue Handhabung oder Kontamination ein Problem sein könnte, z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.
Zertifikate:
Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern von ILAC/MRA zugelassen und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Hydrometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Hydrometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Spezifikation
Typ Hydrometer
Genauigkeit ±0,2 Grad
Schritten 0,2 °
Zertifizierung/Konformität Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern von ILAC/MRA anerkannt und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen. Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Länge (metrisch) 255 mm
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Baumé-Bereich 9 bis 21 °
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal in Situationen, in denen eine raue Handhabung oder Kontamination ein Problem sein könnte, z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.