Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Baume Kunststoffwasserzähler in einfacher Form
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Sicherheit und hochwertiger Schutz in einem Gerät!
- Erhältlich in Modellen zur Messung von Sirupen und Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0° bis 31°
- Hergestellt aus Material aus Polycarbonat in optischer Qualität
- Langlebig und bruchfest
- Hergestellt in den USA
- Leicht ablesbare schwarze Skala auf gelbem Hintergrund verhindert Ermüdung der Augen
- 255mm (10 Zoll) lang
- Bleifreies Vorschaltgerät
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung von 15 °C (60 °F)
Anwendungen:
Ideal in Situationen, in denen eine raue Handhabung oder Kontamination ein Problem sein könnte, z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.
Zertifikate:
Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern von ILAC/MRA zugelassen und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Hydrometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Hydrometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer |
| Genauigkeit | ±0,2 Grad |
| Schritten | 0,2 ° |
| Zertifizierung/Konformität | Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern von ILAC/MRA anerkannt und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen. Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. |
| Länge (metrisch) | 255 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Bleifrei |
| Baumé-Bereich | 19 bis 31 ° |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal in Situationen, in denen eine raue Handhabung oder Kontamination ein Problem sein könnte, z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie. |