Learn More
H-B Instrument™ Durac™ einfach geformte Salzlaugen-Hydrometer aus Kunststoff
Artikelnummer. 15554719 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Schritten:
0,2%
1%
1 %
Genauigkeit:
± 0,2 %
±1 %
Typ:
Hydrometer (% nach Sättigung)
Hydrometer (in % nach Gewicht)
Packungsgröße:
1 Stück
Bereich der relativen Dichte:
0 bis 80%
4 bis 26,4%
Hydrometer aus Polycarbonat werden nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten auf Erdölbasis oder anderen korrosiven Stoffen empfohlen, die das Kunststoffmaterial beeinträchtigen könnten. Sie sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Artikelnummer. 15554719
Marke: H-B Instrument™ B618000600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrometer aus Polycarbonat werden nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten auf Erdölbasis oder anderen korrosiven Stoffen empfohlen, die das Kunststoffmaterial beeinträchtigen könnten. Sie sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bleifrei und bruchsicher für ultimative Sicherheit
  • Hergestellt aus Material aus Polycarbonat in optischer Qualität
  • Enthalten bleifreies Senkgewicht und sind in Modellen erhältlich, die verschiedene Salzgehalte von 0 bis 100 % messen
  • Langlebig und bruchfest
  • Hergestellt in den USA
  • Leicht ablesbare schwarze Skala auf gelbem Hintergrund verhindert Ermüdung der Augen
  • 300 mm (12 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung von 15 °C (60 °F)
Anwendungen
Perfekt für Arbeiten unterwegs, bei denen Bruchschäden ein Problem sein könnten.Zum Messen der Natriumchloridsättigung von Salzlaugen in Branchen wie der Lebensmittel-, Fischerei- und Transportindustrie verwendet; in Ausführungen erhältlich, mit denen verschiedene Salzgehalte von 0 bis 100 % gemessen werden können.
Zertifikate:
Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Hydrometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Hydrometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Spezifikation
Typ Hydrometer (% nach Sättigung)
Genauigkeit ±1 %
Schritten 1 %
Zertifizierung/Konformität Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen. Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Länge (metrisch) 300 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekt für Arbeiten unterwegs, bei denen Bruchschäden ein Problem sein könnten. Zum Messen der Natriumchloridsättigung von Salzlaugen in Branchen wie der Lebensmittel-, Fischerei- und Transportindustrie verwendet; in Ausführungen erhältlich, mit denen verschiedene Salzgehalte von 0 bis 100 % gemessen werden können.
Sodium Chloride Range 10/100%