Learn More
H-B Instrument™ Durac™ einfach geformte Salzlaugen-Hydrometer aus Kunststoff
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Bleifrei und bruchsicher für ultimative Sicherheit
- Hergestellt aus Material aus Polycarbonat in optischer Qualität
- Enthalten bleifreies Senkgewicht und sind in Modellen erhältlich, die verschiedene Salzgehalte von 0 bis 100 % messen
- Langlebig und bruchfest
- Hergestellt in den USA
- Leicht ablesbare schwarze Skala auf gelbem Hintergrund verhindert Ermüdung der Augen
- 300 mm (12 Zoll) lang
- Bleifreies Vorschaltgerät
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung von 15 °C (60 °F)
Anwendungen
Perfekt für Arbeiten unterwegs, bei denen Bruchschäden ein Problem sein könnten.Zum Messen der Natriumchloridsättigung von Salzlaugen in Branchen wie der Lebensmittel-, Fischerei- und Transportindustrie verwendet; in Ausführungen erhältlich, mit denen verschiedene Salzgehalte von 0 bis 100 % gemessen werden können.
Zertifikate
: Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Hydrometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Hydrometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer (in % nach Gewicht) |
| Genauigkeit | ± 0,2 % |
| Schritten | 0,2% |
| Zertifizierung/Konformität | Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen. Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Perfekt für Arbeiten unterwegs, bei denen Bruchschäden ein Problem sein könnten. Zum Messen der Natriumchloridsättigung von Salzlaugen in Branchen wie der Lebensmittel-, Fischerei- und Transportindustrie verwendet; in Ausführungen erhältlich, mit denen verschiedene Salzgehalte von 0 bis 100 % gemessen werden können. |
| Bereich der relativen Dichte | 4 bis 26,4% |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.