Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Salzlaugen-Hydrometer in einfacher Form
Artikelnummer. 17450274 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Typ:
Hydrometer (% nach Sättigung)
Hydrometer (in % nach Gewicht)
Bereich der relativen Dichte:
0 bis 26,5%
0 bis 100 %
Genauigkeit:
± 0,5%
±1 %
Schritten:
0,5%
1%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17450274
Marke: H-B Instrument™ B618090000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie aus zwei einfachen Modellen mit Bereichen von 0 bis 100 % oder 0 bis 26,5 %, um die Natriumchlorid-Sättigung von Salzlaugen zu messen
  • Ballast und Glas bleifrei
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C(60 °F)
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
Spezifikation
Typ Hydrometer (% nach Sättigung)
Genauigkeit ±1 %
Schritten 1%
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Länge (metrisch) 280 mm
Inhalt und Lagerung Salzlaugen-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung in verschiedenen Branchen, darunter in den Bereichen Lebensmittel, Fischerei und Transport.
Bereich der relativen Dichte 0 bis 100 %