Learn More
H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30464689
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464689 250 mg 250 Milligramm
30475834 100 mg 100 Milligramm
30480970 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL488850250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5978-22-3
Summenformel C18H29ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 372.89
IUPAC-Name tert-butyl (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-18(2,3)24-16(21)15(19)11-7-8-12-20-17(22)23-13-14-9-5-4-6-10-14;/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13,19H2,1-3H3,(H,20,22);1H/t15-;/m0./s1
Menge 250 mg
Formelmasse 372.1816
Versandbedingung Room Temperature