Learn More
MedChemExpress H-Phe-Phe-OH
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 97.0% |
| CAS | 2577-40-4 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekulargewicht | 312.36 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | 80% Acetic acid/water : 50 mg/mL (160.07 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |