Learn More
H-Resorcin [Spektralphotometrisches Reagenz zur Bestimmung von B mittels FIA], TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | H-Resorcinol |
| CAS | 3627-01-8 |
| Summenformel | C16H12N2O9S2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid','8-(2,4-dihydroxyphenylazo)- (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid','4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-5-hydroxy- (7CI','8CI','9CI), 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid (ACI), H Resorcinol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12N2O9S2/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27)/b18-17+ |
| SMILES | O=S(C1=CC(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2O)=C3C(O)=CC(S(=O)(O)=O)=CC3=C1)(O)=O |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxy-5-[(2E)-2-(2-Hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]naphthalin-2,7-disulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 440.4 |
| Formelmasse | 440 |