Learn More
Systec™ 2D-Durchreiche-Autoklaven der H-Serie
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
98L
155L
Modell:
HX-150 2D
HX-90 2D
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer:
15.7 Zoll
19.6 Zoll
Durchmesser (metrisch) Kammer:
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dreifache Sicherheitsaspekte
- Es kann jeweils immer nur eine Tür geöffnet werden
- Wenn die Tür an der nicht sterilen Seite geöffnet wird, muss das Sterilisationsprogramm durchgeführt werden, bevor die Tür an der sterilen Seite geöffnet werden kann
- Das Verriegelungssystem kann an die Wünsche der Kunden angepasst werden
- Türen und Bedienfeld sind aus wärmeisolierendem Kunststoff, das Gehäuse komplett aus Edelstahl und Edelstahlkanten, speziell für glatte Übergänge mit Wänden verarbeitet
- Die Anwendung kann von beiden Seiten aus erfolgen, wobei die Position der gegenüberliegenden Tür (offen oder geschlossen) auf dem Display angezeigt wird
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 155L |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 750 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer | 19.6 Zoll |
| Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 29.5 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 500 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biologische Sicherheitslabore |
| Modell | HX-150 2D |
| Produkttyp | Durchlauf-Autoklav |
| Elektrische Anforderungen | 380 – 400 V, 50/60 Hz, 3-phasiger AC mit Neutralleiter, 16 A |
| Höhe (metrisch) Kammer | 1200 mm |
| Mehr anzeigen |