Learn More
Erlab H2O2 Bio-Dekontaminationssystem, Droit
Artikelnummer. 31794037 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Epoxidbeschichteter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
31794037 Epoxidbeschichteter Stahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31794037 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORT000071/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 €
    3423.00 € / 1 Stück
    Sparen 247.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Wasserstoffperoxid-Biodekontaminationstechnologie kann selbst die widerstandsfähigsten Mikroorganismen effektiv aus dem Arbeitsvolumen der Kammer eliminieren. Eine zuverlässige, automatisierte und validierbare Lösung, die die höchsten Standards in Hygiene, Qualität und Sicherheit erfüllt.
  • Ausrüstung und Optionen für Erlab Gehäuse und Sicherheitsschränke: Diese Ausrüstung vervollständigt und passt Erlab kanallose Gehäuse sowie mikrobiologische Sicherheitsschränke an die spezifischen Anforderungen jedes Labors an. Jede Option ist so konzipiert und validiert Erlab , dass sie integriert werden kann, ohne die Eindämmungs- und Schutzleistung der Geräte zu beeinträchtigen.
  • Entworfen und validiert von Erlab:
    • Komponenten, die für ein bestimmtes Gehäuse oder eine Schrankreferenz entwickelt wurden
    • Integration, die den Luftstrom, die Eindämmung und den Schutz des Bedieners bewahrt
    • Materialien, die für chemische und biologische Resistenz sowie einfache Dekontamination ausgewählt wurden
    • Kompatibel mit Erlab verbundenen Überwachungs- und Sicherheitsprogrammen
  • Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an Ihre Protokolle an: Extraktionsoptionen, Lösungen für Vorderfenster und Zugang, Dekontaminationssysteme, Dichtungszubehör und Innenausstattungen ermöglichen es, den Arbeitsplatz für die behandelten Produkte, die im Gehäuse installierte Ausrüstung und die vom Bediener geforderte Ergonomie zu konfigurieren.
  • Die Installation ist so konzipiert, dass sie schnell durchgeführt werden kann, ohne dass die Zertifizierung der Ausrüstung bei Vorschrift Erlab beeinträchtigt wird.
  • Hauptvorteile:
    • Werkseitig validierte Option, vollständig kompatibel mit der Zielausrüstung.
    • Aufrechterhaltung von Eindämmungs- und Bedienerschutzleistung.
    • Materialien, die für chemische und biologische Laborumgebungen geeignet sind.
    • Verbessert Ergonomie, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
    • Schnelle Installation ohne Auswirkungen auf die Gerätezertifizierung.
Especificaciones
Produkttyp Geräteeinhausung
Material Epoxidbeschichteter Stahl
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.