Learn More
Erlab™ H14 HEPA-Filter
Artikelnummer. 16485229
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
GF4/PS
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp unitSize
16485229 GF4/PS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16485229 Lieferant Erlab™ Lieferanten-Nr. H01074031
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Der Erlab™ H14 HEPA-Filter kann mit einer Reihe von filtrierenden Abzugshauben und Lagerschränken verwendet werden.
  • Filter HP – HEPA H14: Diese Filtrationstechnologie fängt Partikel ab, die größer als 0.1 μm sind (zu 99.995 %)
  • Zur Verwendung mit Pulver
Spezifikation
Filtertyp GF4/PS
Produkttyp Filter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulver