missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H1F0 Antibody (rHH1/8702), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20985R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
H1F0 Monoclonal antibody specifically detects H1F0 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| H1F0 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| H1 histone family, member 0, H1.0, H1(0), H1-0, H10, H1FVMGC5241, Histone H1', Histone H1(0), histone H1.0 | |
| Nuclei of human leukemia biopsy cells | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Nuclear Envelope Markers | |
| 3005 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rHH1/8702 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur