Learn More
H2L5186303, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001621
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001621 10 mg 10 Milligramm
30001636 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001621 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4878/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent and selective LPA2 receptor antagonist
Potent and selective lysophosphatidic acid 2 (LPA2) receptor antagonist (IC50 values are 8.9, 1230 and 27354 nM for LPA2, LPA3 and LPA1 receptors respectively, in a LPA-elicited calcium mobilization assay).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139262-76-3
Summenformel C26H20N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 488.452
InChI-Schlüssel HZFPOTBCYPWQSH-DZDAAMPGSA-N
Synonym z,z-4,4'-1,3-phenylenebis oxy-4,1-phenyleneimino bis 4-oxo-2-butenoic acid, 2z-3-4-3-4-2z-3-carboxyprop-2-enamido phenoxy phenoxy phenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 90488981
IUPAC-Name (Z)-4-[4-[3-[4-[[(Z)-3-carboxyprop-2-enoyl]amino]phenoxy]phenoxy]anilino]-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)NC(=O)C=CC(=O)O)OC3=CC=C(C=C3)NC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H2L5186303
Menge 10 mg
Formelmasse 488.45
Reinheit (%) >98%