missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H4 Clustered Histone 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-35713-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| H4 Clustered Histone 1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, MSGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGVLKVFLENVIRDAVTYTEHAKRKTVTAMDVVYALKRQGRTLYG | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 8359 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur