Learn More
Mettler Toledo™ HA 405-DXK-S8 pH-Einstabmesskette
Artikelnummer. 10140641 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10140641 120 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10140641
Marke: Mettler Toledo™ 59903146
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird für eine Vielzahl von schwierigen chemischen Anwendungen verwendet. Die Mettler Toledo™ HA 405-DXK-S8 pH-Kombinationselektrode ist eine druckbeständige pH-Elektrode mit geringem Wartungsaufwand
  • Geringe Wartung - Ein festes Polymerelektrolyt (kein Nachfüllen und Unterdrucksetzen des Elektrolyts) in direktem Kontakt mit den Prozessmedien über ein offenes Diaphragma. Kein Verstopfen in kontaminierten Medien durch das offene Diaphragma.
  • Lange Lebensdauer  der Elektrode Die Elektrode ermöglicht zuverlässige Prozesssteuerung in hochanspruchsvollen chemischen Prozessen und ist insbesondere für proteinhaltige Lösungen, Emulsionen und Suspensionen, heiße ätzende Lösungen, sulfidhaltige Medien usw. geeignet.
  • Hohe Druckfestigkeit – Die Elektrode deckt einen großen Druckbereich ab und zeigt hohe Beständigkeit gegen Fluktuationen des Prozessdrucks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ pH-Kombinationselektrode
Länge (metrisch) 120 mm