Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ Rheometer
Artikelnummer. 16823050
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
0,001 bis 2000 U/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich
16823050 0,001 bis 2000 U/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16823050 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3790700
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ Rheometer bieten eine intuitive, zuverlässige und flexible Handhabung für rheologische Messungen. Entdecken Sie mehr iQ für Ihre Qualitätssicherung!
Die Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ Rheometer bieten eine intuitive, zuverlässige und flexible Handhabung für rheologische Messungen. Das Rheometer bietet eine intuitive Bedienung für zuverlässige und schnelle Ergebnisse. Ein moderner Touchscreen erlaubt, die Verwendung von Standardbedienmethoden direkt am Rheometer. Ferner reduziert die Connect Assist-Funktionalität des Rheometers Bedienerfehler.
Wählen Sie das HAAKE MARS iQ Rheometer entweder mit Kugellagerung oder mit Luftlagerung. Eine breite Zubehörpalette unterstützt die steigenden Testanforderungen in QS Laboren.
HAAKE MARS iQ Rheometer bieten umfassende Vorteile.
Intuitive Bedienung
  • Multifunktionaler 7’’ Touchscreen für die direkte Bedienung am Gerät inklusive der Ausführung von SOPs auf Knopfdruck 
  • ‘‘Assist‘‘ Funktionalitäten zur Vereinfachung der Gerätebedienung und zur Vermeidung von Bedienerfehlern
  • ‘‘Connect Assist‘‘ Schnellkupplung für Messgeometrien und Temperiermodule mit automatischer Erkennung
  • ‘‘Color Assist‘‘ farbcodierte Stecker für Temperiermodule
  • HAAKE™ RheoWin™ Software für umfassende Messflexibilität mit kostenlosen Updates. 
Intelligentes Design
  • Stativ mit gefaltetem H-Rahmen für höhere Steifigkeit und hochgenauer Liftkontrolle mit einem weiten Liftverfahrweg
  • Materialauswahl für ein langlebiges Rheometerstativ: Hochleistungs-Mineralkompositguss mit hoher Schwingungsdämpfung, minimaler Temperaturausdehnung und hoher Chemikalienbeständigkeit
  • Nächste Generation der hochdynamischen, leistungsstarken EC-Motoren mit Kugel- oder Luftlager
Individuelle Konfigurationen
  • Breites Spektrum an Temperiermodulen, Messgeometrien und applikationsspezifischen Messzellen, z.B. Druckmesszelle, Messzelle für Baustoffe oder Tribologiezelle
  • Empfindlicher Normalkraftsensor, der Axialkräfte in beide Richtungen misst für z.B. Texturanalyse
  • Seitlicher und unterer Zugang für kundenspezifische Testanforderungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Winkelauflösung 0.63 μrad
Beschreibung HAAKE MARS iQ Air Rheometer (Luftlagerung)
Abmessungen (L x B x H) 480 x 390 x 670 mm
Frequenzbereich 0.0001 to 100 Hz
Normalkraft (N): 0.01 to 50
Normal force resolution (N): 0.001
Drehzahlbereich 0,001 bis 2000 U/min
Temperaturbereich (metrisch) -60°C to +400°C
Drehmomentbereich
Min. torque rotation: 0.3 µNm
Max. torque rotation: 150 mNm
Min. torque oscillation: 0.1 µNm
Max torque oscillation: 150 mNm
Torque resolution: 0.007 μNm
Geschwindigkeitsbereich 0.0001 to 209.4 rad/s
Gewicht (metrisch) 62 kg