Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ Mess- und Evaluierungssoftware
Die RheoWin Mess- und Auswertesoftware ermöglich Ihnen, Ihr Rheometer oder Viskosimeter einfach zu bedienen.
Marke:  Thermo Scientific™ 098-5075
Artikelnummer. 15528269
  • 3146.28 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-01-2026
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ Mess- und Auswertesoftware ermöglich Ihnen, Ihr Rheometer- oder Viskosimeter einfach zu bedienen. Diese benutzerfreundliche Software für Rheometer und Viskosimeter kann an die Anforderungen von Anfänger angepaßt werden, andererseits ermöglicht sie erfahrenen Rheologen den vollen Zugriff auf alle relevanten Messparameter.
Merkmale der HAAKE RheoWin Mess- und Auswertesoftware:
Anpassbare Software
  • RheoWin JobManager zur vollautomatischen Ablaufsteuerung („Jobs“) von Mess- und Auswerteroutinen sowie automatisierten Protokollausdrucken
  • RheoWin DataManager zur manuellen Auswertung und Aufbereitung von Messdaten, zur Erstellung von Vorlagen für Grafiken, Tabellen und Ansichten
  • RheoWin UserManager für umfassende Verwaltung der Benutzerzugriffssteuerung und Zuweisung von spezifischen Zugriffsrechten
Funktionalität
  • Monitor-Mode für rheologische Vortests, zur Darstellung ausgewählter Parameter und, zum Abspeichern manuell gemessener Daten
  • Einfache Erstellung und Anpassung von Messroutinen mit vordefinierten Mess- und Auswerteelementen per „Drag and Drop“
  • Vollautomatische Messung, Datenauswertung und Dokumentation innerhalb einer Messroutine
  • Gleichzeitige Messungen mit mehreren Instrumenten und Datenauswertung
  • Frei konfigurierbarer Datenexport (z.B. ASCII, MS-Excel, XML usw.)
  • Diagramme können in verschiedenen Formaten gespeichert werden
  • Zahlreiche Algorithmen für die Datenanalyse (z.B. Interpolation, Regression und automatisierte Qualitätskontrolle)
  • Speicherung von Rohdaten und numerischen Werten zur Qualitätskontrolle
  • Integrierte Bilderfassung mit USB- und Firewire-Kamera
Kundenspezifische Anpassung
  • Benutzerdefinierte Konfiguration von Pfaden und Unterverzeichnissen für die Datenspeicherung
  • Modulare Erzeugung eines Dateinamens und automatisiertes Speichern in einem vorgegebenen Unterverzeichnis
  • Datenübertragung auf ERP- und Laborsysteme (z.B. SAP™, LIMS usw.)
  • Online-Anzeige aller Korrekturen zur Verbesserung der Datenqualität
  • Snaphopt-Kurzcharakterisierung einer unbekannten Probe
Betriebssystem:
Windows 10 (32-Bit- und 64-Bit-Version)
Windows 8.1 (32-Bit- und 64-Bit-Version)
Windows 8 (32-Bit- und 64-Bit-Version)
Windows 7 (32-Bit- und 64-Bit-Version)