Learn More
Thermo Scientific™ Rotationsviskosimeter HAAKE™ Viscotester™ 1 plus und 2plus
Artikelnummer. 10048852 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Viskositätsbereich:
1,5 mPa bis 330 mPa
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Viskositätsbereich unitSize
10048852 1,5 mPa bis 330 mPa 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10048852
Marke: Thermo Scientific™ 3990100
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Messen Sie die Viskosität schnell und zuverlässig mit den Rotationsviskosimetern Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 1plus und 2 plus.
Das HAAKE Viscotester 1, 2 plus Viskosimeter wurde eingestellt und ersetzt durch das Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3 Viscometer.
  • Schnell, genau und zuverlässig - mit einem einzigen Tastendruck
  • Das LCD-Display lässt kein falsches Ablesen zu
  • Keine Netzspannung erforderlich
  • Schnelle Viskositätstests, z. B. für die Prozessoptimierung oder die Einstellung von Maschinen
  • Chargenkontrolle in der Produktion
HAAKE Viscotester 1 Plus (399-0100)
  • Viskositätsbereich: 1,5 - 330 mPas
  • Basisgerät mit Instrumentenhalter
  • 2 Messbecher (A und B)
  • 3 Rotoren (Nr. 3, 4, 5)
  • Im Transportkoffer ausgeliefert
HAAKE Viscotester 2 Plus (399-0200)
  • Viskositätsbereich: 0,3 bis 4000 dPas
  • Basisgerät mit Batterien Stativhalter
  • 1 Messbecher (3)
  • 3 Rotoren (Nr. 1, 2, 3)
  • Im Transportkoffer ausgeliefert 
  • Druckfarben, Lacke, Malfarben
  • Shampoos, Cremes, Lotionen
  • Öle, Fette, Pasten
  • Soßen, Verdickungsmittel
Spezifikation
Produkttyp Rotationsviskosimeter
Viskositätsbereich 1,5 mPa bis 330 mPa
Beschreibung Bereich: 1,5 bis 330
Genauigkeit ±5 % (Standard), ±1 % (optional)
Reproduzierbarkeit ±1 % (FSD)