Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter
Artikelnummer. 16689592
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskositätsbereich:
1,5 bis 1300 mPas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositätsbereich Packungsgröße
16689592 1,5 bis 1300 mPas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16689592 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3990111
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dank des genialen Designs ist dieses tragbare Viskosimeter das einfachste Gerät, das Sie jemals für schnelle und zuverlässige Messungen überall in Ihrem Prozess verwenden werden.
Viskosität einfach messen! Das selbsterklärende Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3 Rotationsviskosimeter ermöglicht schnelle und zuverlässige Tests für die QS.
Viscotester 3 ist ein Gewinner des Instrument Business Outlook Design Award fur herausragende Leistungen im industriellen Design von analytischen und tragbaren Instrumenten.
Ein bedienerfreundliches Gerät durch Design, Gewicht und Display. Ferner unterstützt die Farbcodierung der Messgeometrie die richtige Auswahl des Rotors, die Displayhelligkeit ist anpassbar und die Speicherung eines Referenz Viskositätswertes ist möglich. Verwendung entweder als mobiles oder als stationäres Gerät. Das Messgerät mit Zubehör ist im handlichen Transportkoffer erhältlich. Viskositätsmessung war nie einfacher!
Auf Einfachhheit ausgelegt – Das HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter wurde für eine einfache Handhabung entwickelt, damit Sie schnell die richtigen Viskositätsmessungen durchführen können:
  • Selbsterklärende Handhabung
  • Intelligente Ausrichtung durch Design und Visualisierung mithilfe einer Elektronikebene
  • Schnelle Kopplung von Messgeometrien für eine schnelle und einfache Anpassung
  • Farbcodierte Geometrien und eine Anzeige für den Geometriebereich sorgen jedes Mal für die richtige Auswahl des Rotors
  • Die anpassbare Anzeigehelligkeit gewährleistet eine ideale Lesbarkeit in jeder Umgebung
  • Die Akku- und Netzteiloptionen ermöglichen den standortunabhängigen Betrieb des Viskosimeters
  • Die Speicherunterstützungsfunktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Vergleich gemessener Viskositäten mit dem Referenzpunkt
  • Wählbare Viskositätseinheiten (mPa s oder dPa s)
  • Kompatibilität mit früheren Viskosimetermodellen
Empfohlen für: Ihren gesamten Prozess, von der Annahme der Warenlieferung bis zur Probennahme während der Produktion und Qualitätskontrolle (QC).
  • Druckfarben, Farben, Tinten und andere Beschichtungen
  • Shampoos, Cremes, Lotionen und ähnliche Körperpflegeprodukte
  • Öl, Fette, Pasten und ähnliche Substanzen
  • Soßen, Verdickungsmittel und ähnliche Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter für Messungen mit niedriger Viskosität
Enthält Das Basis-Viskosimeter wird in einer Tragetasche mit Instrumentenhalter (für Laborständer), einem Messbecher (Nr. 3), drei Rotoren (Nr. 3, 4 und 5), vier wiederaufladbaren Akkus und einem Netzteil geliefert. Rüsten Sie Ihr Thermo Scientific HAAKE Viscotester 1 Plus Viskosimeter ganz einfach auf dieses Modell auf. Die Ergebnisse sind kompatibel.
Genauigkeit der Messung ± 5 % FSD (Rotoren R1, R2, R3)
± 7,5 % FSD (Rotor R5)
± 10 % FSD (Rotor R4)
Stromversorgung Betrieb über Akku oder Netzteil.
Drehzahlbereich 62,5 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 150 °C
Viskositätsbereich 1,5 bis 1300 mPas