Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ Rheometer
Artikelnummer. 15315123 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Luftrheometer
Rheometer
Enthält:
Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält Packungsgröße
15315123 Rheometer Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich 1 Stück
15548269 Luftrheometer Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15315123 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2620001
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie den Unterschied, den ein individuelles, intuitives und intelligentes Rheometer in der Qualitätskontrolle ausmacht.
Messen und analysieren Sie die rheologischen Eigenschaften einer breiten Vielfalt an Flüssigkeiten, Pasten und halbfesten Proben mit dem Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ und dem Viscotester iQ Air Rheometer. Das Viscotester iQ Rheometer bietet ein intuitives Lösungskonzept, das auf die täglichen Anforderungen von Qualitätskontrolllaboratorien zugeschnitten ist. Das Viscotester iQ Air Rheometer ist das kleinste im Handel erhältliche, luftgelagerte Oszillationsrheometer der Welt. Beide setzen neue Maßstäbe bezüglich Modularität, Anwenderfreundlichkeit, gesteigerter Effizienz und intelligenter Anwenderführung und eignen sich sowohl für einfache Viskositätsbestimmungen als auch für komplexe rheologische Untersuchungen.
Die HAAKE Viscoetester iQ Rheometer sind die Nachfolgegeräte für die abgekündigten Viskosimeter:
  • Thermo Scientific HAAKE Viscotester 550 Rotationsviskosimeter
  • Thermo Scientific HAAKE Viscotester E, D, C Rotationsviskosimeter (nur für ausgewählte Applikationen)
Die Entwicklung der nächsten Viscotester Generation wurde durch die Anforderungen von neuen rheologischen Aufgaben in der Qualitätskontrolle vorangetrieben. Wir vereinen jahrzehntelange Erfahrung in der Rheologie mit individuellen Lösungen für hochdynamische Arbeitsumgebungen. Unser Ziel ist es, schnelle, zuverlässige und präzise rheologische Messungen mit maximaler Bedienerfreundlichkeit zu ermöglichen.
Ideal für die industrielle Qualitätskontrolle in:
  • Lebensmitteln
  • Kosmetika und Pharmazeutika
  • Bergbau und Baustoffe
  • Petrochemie
  • Polymere
Individuell
Zur Erfüllung Ihrer QK-Anforderungen
  • Einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Messkonfigurationen für schnelle Einrichtung und Bedienung
  • Umfassendes Sortiment an Messgeometrien und auf Ihr Instrument zugeschnittenes Zubehör
  • Hochdynamischer, leistungsstarker EC-Motor mit erweiterter Messflexibilität für vielfältige Anwendung
  • Austauschbare Temperiermodule in Peltier-Ausführung oder flüssigkeitstemperiert für maximale Flexibilität
  • Optionaler Oszillationsmodus
  • Mehrere Arten der Bedienung: Eigenständig, mit neuer HAAKE Viscotester iQ RheoApp, oder vollständig mittels Software gesteuert zur Anpassung an individuelle Anwendungswünsche
Intuitiv
Mehr QK-Komfort für Ihr Labor
  • Einzigartiges Konzept für selbsterklärende Installation und Handhabung ergeben fehlersicheren Betrieb
  • Intelligente Liftfunktion für die bequeme, präzise und reproduzierbare Spalteinstellung
  • Messgeometrien für optimierte Bedienung und einfachen Austausch
  • Korrekte und präzise Probebefüllung für parallele Platten für höchste Messgenauigkeit
Intelligent
Das Rheometer, das den Bediener auch durch anspruchsvollste Messungen führt
  • Praktische Touchscreenanzeige zur Visualisierung von numerischen und grafischen Messergebnissen
  • Durchdachte Anwenderführung für Mess- und Auswertungsabläufe sowie für die Auswahl geeigneter Messmethoden mit Anzeige des verfügbaren Messbereiches
  • Mit Connect Assist zur Schnellkupplung von Messgeometrien und Temperiermodulen mit perfekter Ausrichtung, automatischer Erkennung und Feedback zur Optimierung der Messung
  • Temperature Assist ermöglicht schnelle Kontrolle der tatsächlichen Probentemperatur auf Basis eines dynamischen Wärmetransfermodells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rheometer
Winkelauflösung 1,25 μrad
Beschreibung HAAKE Viscotester iQ Rheometer (kugelgelagert)
Abmessungen (L x B x H) 270 x 500 x 500 mm
Frequenzbereich 0,1 bis 20 Hz
Minimaler Ablenkwinkel: 10 μrad (Option)
Enthält Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich
Schnittstelle TCP/IP für die Kommunikation mit dem PC
USB: 1 Anschluss für USB-Flash-Datenträger für HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 Anschluss für Tastatur oder Barcode-Lesegerät
Messgeometrien Koaxialzylinder, Doppelspaltzylinder, parallele Platten, Kegel, Lamellenrotoren
Messmethode Im Rotationsmodus: Controlled Rate (CR), Controlled Stress (CS)
In Oszillation: Kontrollierte Verformung (Controlled Deformation, CD), Schubspannung (Controlled Stress, CS)
Patente Schnellkupplung: DE102012018592.
Ausführungen: EP 001320964-0001 through 001320964-0010, UK 9001320964-0001 bis 9001320964-0010, US D706,658., Japan 1471355, China ZL201230476257.6
Stromversorgung Automatische Umschaltung: 100/240 V, 50/60 Hz
Drehzahlbereich 0,01 bis 1500 U/min
Schergeschwindigkeit Scherratenbereich: 0,004 s-1 - 11415 s-1
(je nach verwendeter Messgeometrie. Berechnete theoretische Werte.)
Scherspannungsbereich: 0,7 Pa bis 63.660 Pa
(abhängig von der verwendeten Messgeometrie. Berechnete theoretische Werte.)
Temperaturbereich (metrisch)
Universelles Peltier-kontrolliertes Modul (TM-PE-C)
Koaxialzylinder: -5 bis zu 160 °C
Platten und Kegel: 0 bis 140 °C
Abhängig von der Umgebungstemperatur
Universelles flüssigkeitsgesteuertes Modul (TM-LI-C32/ –C48)
Koaxialzylinder: -20 bis zu 180 °C
Platten und Kegel: -10 bis 160 °C
Abhängig vom Modell des Umwälzthermostats und der Badflüssigkeit 
Peltier-gesteuerte Platte (TM-PE-P) 0 bis 160 °C
Flüssigkeitsgesteuerte Platte (TM-LI-P) -20 bis 180 °C
Abhängig vom Modell des Umwälzthermostats und der Badflüssigkeit 
Elektrisch gesteuerter Zylinder (TM-EL-C) bis zu 300 °C
Erhältlich für die Konfiguration von Druckzellen
Drehmomentbereich 0,2 bis 100 mNm
Drehmomentauflösung: 0,01 mNm
Geschwindigkeitsbereich 0,001 bis 157 rad/s
Viskositätsbereich Im Rotationsmodus: 0,001 Pas - 600.000 Pas (je nach verwendeter Messgeometrie. Berechnete theoretische Werte.)
In Oszillation: 5 Pas und höher (Option)
Gewicht (metrisch) 18 kg