Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ Rheometer
Product Code. 15548269 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Typ:
Luftrheometer
Rheometer
Enthält:
Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Enthält Unit Size
15548269 Luftrheometer Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich -
15315123 Rheometer Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15548269 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2620100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie den Unterschied, den ein individuelles, intuitives und intelligentes Rheometer in der Qualitätskontrolle ausmacht.
Messen und analysieren Sie die rheologischen Eigenschaften einer breiten Vielfalt an Flüssigkeiten, Pasten und halbfesten Proben mit dem Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ und dem Viscotester iQ Air Rheometer. Das Viscotester iQ Rheometer bietet ein intuitives Lösungskonzept, das auf die täglichen Anforderungen von Qualitätskontrolllaboratorien zugeschnitten ist. Das Viscotester iQ Air Rheometer ist das kleinste im Handel erhältliche, luftgelagerte Oszillationsrheometer der Welt. Beide setzen neue Maßstäbe bezüglich Modularität, Anwenderfreundlichkeit, gesteigerter Effizienz und intelligenter Anwenderführung und eignen sich sowohl für einfache Viskositätsbestimmungen als auch für komplexe rheologische Untersuchungen.
Die HAAKE Viscoetester iQ Rheometer sind die Nachfolgegeräte für die abgekündigten Viskosimeter:
  • Thermo Scientific HAAKE Viscotester 550 Rotationsviskosimeter
  • Thermo Scientific HAAKE Viscotester E, D, C Rotationsviskosimeter (nur für ausgewählte Applikationen)
Die Entwicklung der nächsten Viscotester Generation wurde durch die Anforderungen von neuen rheologischen Aufgaben in der Qualitätskontrolle vorangetrieben. Mit dem HAAKE™ Viscotester™ iQ vereinen wir jahrzehntelange Erfahrung in der Rheologie mit individuellen Lösungen für hochdynamische Arbeitsumfelder. Unser Ziel ist es, schnelle, zuverlässige und präzise rheologische Messungen mit maximaler Bedienerfreundlichkeit zu ermöglichen. Mit dem HAAKE Viscotester iQ Air Rheometer stellen wir Ihnen jetzt das kleinste erhältliche luftgelagerte Oszillationsheometer vor. Beide Rheometer können entweder als eigenständiges, tragbares Gerät oder als vollständig Software-gesteuerter Teil Ihres Labors für die Qualitätskontrolle verwendet werden.
Ideal für die industrielle Qualitätskontrolle:
  • Nahrungsmittel
  • Kosmetika und Pharmazeutika
  • Bergbau und Baustoffe
  • Petrochemie
  • Polymere
Einzelaufgaben
  • Abgestimmt auf Ihre Anforderungen in der Qualitätskontrolle
  • Einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Messkonfigurationen für schnelle Einrichtung und Bedienung
  • Umfassendes Sortiment an Messgeometrien und auf Ihr Instrument zugeschnittenes Zubehör
  • Hochdynamischer, leistungsstarker EC-Motor mit erweiterter Messflexibilität für vielfältige Anwendung
  • Austauschbare eigenständige Temperiermodule in Peltier-Ausführung oder flüssigkeitstemperiert ermöglichen maximale Flexibilität
  • Optionaler Oszillationsmodus
  • Mehrere Arten der Bedienung: Eigenständig, mit neuer HAAKE Viscotester iQ RheoApp, oder vollständig mittels Software gesteuert zur Anpassung an individuelle Anwendungswünsche
Intuitiv bedienbar
  • Bequemere Qualitätskontrolle für Ihr Labor
  • Einzigartiges Konzept für selbsterklärende Installation und Handhabung ergeben fehlersicheren Betrieb
  • Intelligente Liftfunktion für die bequeme, präzise und reproduzierbare Spalteinstellung
  • Messgeometrien für optimierte Bedienung und einfachen Austausch
  • Korrekte und präzise Probebefüllung für parallele Platten für höchste Messgenauigkeit
Intelligent
  • Das Rheometer, das Sie bei Ihren rheologischen Herausforderungen unterstützt.
  • Praktische Touchscreenanzeige zur Visualisierung von numerischen und grafischen Messergebnissen
  • Durchdachte Anwenderführung für Mess- und Auswertungsabläufe sowie für die Auswahl geeigneter Messmethoden mit Anzeige des verfügbaren Messbereiches
  • Mit „Connect Assist“ zur Schnellkupplung von Messgeometrien und Temperiermodulen mit perfekter Ausrichtung, automatischer Erkennung und Feedback zur Optimierung der Messung
  • „Temperature Assist“ ermöglicht schnelle Kontrolle der tatsächlichen Probentemperatur auf Basis eines dynamischen Wärmetransfermodells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Luftrheometer
Winkelauflösung 1.25 μrad
Beschreibung HAAKE Viscotester iQ Air rheometer (air bearing)
Abmessungen (L x B x H) 270 x 500 x 500 mm
Frequenzbereich 0.1 to 50 Hz, Minimum deflection angle: 10μrad
Enthält Nur Basiseinheit, Zubehör (z. B. Messgeometrien, Temperaturmodul) ist erforderlich und separat erhältlich
Schnittstelle TCP/IP für die Kommunikation mit dem PC
USB: 1 Anschluss für USB-Flash-Datenträger für HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 Anschluss für Tastatur oder Barcode-Lesegerät
Messgeometrien Koaxialzylinder, Doppelspaltzylinder, parallele Platten, Kegel, Lamellenrotoren
Messmethode In rotation: Controlled Rate (CR), Controlled Stress (CS)
In oscillation: Controlled Deformation (CD), Controlled Stress (CS)
Patente Quick coupling: DE102012018592
Designs: EP 001320964-0001 through 001320964-0010, UK 9001320964-0001 through 9001320964-0010, US D706,658., Japan 1471355, China ZL201230476257.6
Stromversorgung Autoswitch: 100/240 V, 50/60 Hz
Drehzahlbereich 0.01 rpm to 1500 rpm
Schergeschwindigkeit Shear rate range: 0.004 s -1 - 11415 s -1
(Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
Shear stress range: 0.04 Pa – 63660 Pa
(Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
Temperaturbereich (metrisch)
Universal Peltier controlled Module (TM-PE-C)
Coaxial cylinders: -5°C up to 160°C
Plates and cones: 0°C up to 140°C
Depending on ambient temperature
Universal Liquid controlled Module (TM-LI-C32 / – C48)
Coaxial cylinders: -20°C up to 180°C
Plates and cones: -10°C up to 160°C
Depending on the circulator model and the bath liquid
Peltier controlled Plate (TM-PE-P) 0°C up to 160°C
Liquid controlled Plate (TM-LI-P) -20°C up to 180°C
Depending on the circulator model and the bath liquid 
 Electrically controlled Cylinder (TM-EL-C) up to 300°C
Available for pressure cell configuration
Drehmomentbereich 0.01 mNm to 100 mNm
Torque resolution: 0.001 mNm
Geschwindigkeitsbereich 0.001 to 157 rad/sec.
Viskositätsbereich In rotation: 0.001 Pas to 600,000 Pas (Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
In oscillation: 0.03 Pas and higher
Gewicht (metrisch) 18 kg