Learn More
IKA™ HABITAT Ferment, doppelwandiges 0,5 l-Paket
Artikelnummer. 17785079 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17785079 0,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17785079 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010007655
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Das HABITAT Ferment Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein doppelwandiges 0,5 l-Glasgefäß für Fermentationsanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Zusammen mit dem separat erhältlichen Kontrollturm-Paket (z. B. HABITAT Ferment) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung. Für die Temperaturregelung über den Doppelmantel empfehlen wir einen unserer Thermostate wie HRC Basic oder Control.
Lieferumfang
  • Ständer 0.5
  • HA.gv.dw.0.5 Glasgefäß, doppelwandig
  • Ha.mt.s.2 Motor, klein
  • HA.hp.s.0.5 Ernte-Leitung, gerade
  • Ha.fd Zufuhröffnung (2 St.)
  • HA.ba.0.5 Leitblech
  • HA.sp.r.0.5 Ringsparger, 0,5 mm
  • Ha.cn Kondensator
  • Ha.ip.b.0.5 Flügelrad mit 6 Rotorblättern
  • HA.s.tm.1 Temperatursensor
  • HA.s.ph.0.5 pH-Sensor
  • HA.s.do.0.5 DO-Sensor
  • Ha.s.fo Schaumsensor
  • HA.s.lv.1 Füllstandssensor
  • Ha.cab.dw Kabel- und Schlauchsatz
  • Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bioreactor Paket
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Material Borosilikatglas
Gewicht (metrisch) 6,77 kg