Learn More
IKA™ HABITAT Photo Cell CCT
Artikelnummer. 17755219 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17755219 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17755219 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010007598
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Das HABITAT CCT Paket mit Fotozellensteuerung des HABITAT-Forschungsbioreaktors wird zur Überwachung und Steuerung des Bioprozesses verwendet.
Mit Steuerung und Überwachung
Der Bioprozess und alle zugehörigen Testparameter können über das an die Steuereinheit angeschlossene Tablet und mit Hilfe der intuitiven und anwenderfreundlichen Software einfach gesteuert und überwacht werden. Je nach Art der Kultivierung können Sie zwischen den Betriebsarten Batch-Prozesse, Fed-Batch- und Perfusionsprozesse/kontinuierliche Prozesse wählen. Die neue Funktion für chaotisches Mischen sorgt bei Bedarf für ein schnelleres und effektiveres Mischen. Das 10,4 Zoll große Tablet ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Aktoren direkt auf dem Hauptbildschirm. Ein übersichtliches Kalibriermanagement, eine Diagrammübersicht und die vollständige Dokumentation des Prozesses runden den Betrieb ab. Optional ist eine Softwareversion erhältlich, die die Anforderungen gemäß FDA CFR Part 11 erfüllt.
Gasversorgung
Integrierte Massenflussregler für 4 separate Gasleitungen (für N2, O2, Luft und CO2) sorgen für eine präzise, individuell einstellbare Gasbildung, die optimal auf die Anforderungen Ihrer Zellen zugeschnitten ist. Es können Durchflussraten von 0 bis 2000 cc/min erreicht werden.
Flüssigkeitszufuhr
4 integrierte Watson Marlow Pumpen, die in Richtung und Geschwindigkeit verstellbar sind, bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Flüssigkeiten ein- und auszupumpen (z. B. Säuren, Basen, Antischaummittel, Nährlösungen).
Sensoren
Die HABITAT Zelle ermöglicht die sensorgestützte Messung folgender Parameter:
  • pH
  • DO (gelöster Sauerstoff)
  • Temperatur
  • Füllstand
  • Schaumstoff
Temperaturkontrolle
Die konstante und präzise Temperatursteuerung während der Kultivierung wird durch die an die jeweilige Gefäßgröße angepasste Heizmanschette gewährleistet. (Die Heizmanschette ist im Lieferumfang des HABITAT Zellgefäßes enthalten).
Alle Funktionen auf einen Blick
  • Kompaktes, platzsparendes Design, Abmessungen: 223 x 402 x 450 mm (B x T x H)
  • Großes Tablett für übersichtliche Bedienung (10,4 Zoll)
  • Intuitive, anwenderfreundliche Software mit vielen Funktionen.
  • 4 integrierte Schnelllastpumpen (Watson Marlow)
  • Konnektivität: USB, PC, RS232, Ethernet, externer Signaleingang, externe Pumpe, Einweg-Einheit, Thermostat
  • Datenspeicherung
  • Gasversorgung mit 4 integrierten Massenflussreglern: z. B. für O2, Luft, N2, CO2
  • Status-LED-Anzeige: direkte Fehleranzeige durch Leuchtanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Steckertyp CH-Stecker
Gewicht (metrisch) 14 kg
Enthält HABITAT Photo Cell CCT S099, Tablet mit Software für Bioreaktor, HA.pl. Peltier-Kühlelement, LED-Bedienfeld (2 Stk.)