Learn More
HABP1/C1QBP/GC1q R Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18645496 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18645496 100 μg 100 Mikroliter
18600579 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18645496
Marke: Novus Biologicals NBP299898100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
HABP1/C1QBP/GC1q R Polyclonal antibody specifically detects HABP1/C1QBP/GC1q R in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HABP1/C1QBP/GC1q R
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias C1q globular domain-binding protein, C1qBP, complement component 1 Q subcomponent-binding protein, mitochondrial, complement component 1, q subcomponent binding protein, GC1QBP, gC1qR, gC1Q-R, GC1q-R protein, Glycoprotein gC1qBP, HABP1p33, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, p32, SF2P32, splicing factor SF2-associated protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human HABP1/C1QBP/GC1q R (Accession#: NP_001203.1; His75-Gln282)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 708
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG